Kluczowe dokumenty
Y0001590
Metformin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metformin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
208-211 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Klucz InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)