Kluczowe dokumenty
Y0001600
Metformin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dimethylamine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metformin
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
170-173 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Klucz InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)