Kluczowe dokumenty
PHR1274
Melamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1379183
rodzina API
melamine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Klucz InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Melamine is a nitrogen-rich chemical employed in the production of plastics, resins, laminates, adhesives as well as flame retardants. It may also be utilized as a fertilizer. It is one of the metabolites of cyromazine, which is approved for use as an insecticide on a wide range of vegetable crops.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Urinary tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Melamine; 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride