Merck
52549
Supelco
Melamine
analytical standard
Synonim(y):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.12
Beilstein:
124341
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Klucz InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Urinary tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanhua Zhao et al.
Talanta, 113, 7-13 (2013-05-28)
Silver nanoparticles coated amino modified polystyrene microspheres (PS-NH2/Ag NPs) with extremely high surface enhanced Raman scattering (SERS) activity and uniform surface morphology were created by precise controlling of deposition time. Nanojets that were formed underneath the individual microspheres could be
Yu-Chang Tyan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 395(3), 729-735 (2009-08-12)
In the summer of 2008, serious illnesses and deaths of babies in China were linked to melamine-tainted powdered infant formula. Melamine contains several metabolites, such as ammeline, ammelide, and cyanuric acid, and has been used for the adulteration of foods
Sana Jawaid et al.
Food chemistry, 141(3), 3066-3071 (2013-07-23)
Melamine is a nitrogenous chemical substance used principally as a starting material for the manufacture of synthetic resins. Due to its very high proportion of nitrogen melamine has been added illegitimately to foods and feeds to increase the measured protein
Lingjie Kong et al.
Optics letters, 38(2), 145-147 (2013-03-05)
Stimulated Raman scattering (SRS) microscopy allows label-free chemical imaging based on vibrational spectroscopy. Narrowband excitation with picosecond lasers creates the highest signal levels and enables imaging speeds up to video-rate, but it sacrifices chemical specificity in samples with overlapping bands
Anthony Kai-ching Hau et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 20(2), 245-250 (2009-02-06)
The toxicity of melamine caught the attention of physicians as a result of a recent spate of renal injury after exposure to melamine-tainted milk in China. Melamine is an organic nitrogenous compound used in the production of plastics, dyes, fertilizers
Protokoły
Separation of Melamine; 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride