Merck
32666
Supelco
Melamine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H6N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.10
Beilstein:
11316300
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
mp
>300 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Zastosowanie
Melamine-13C3 may be used as an analytical standard for the determination of melamine in milk powder samples by liquid chromatography-electrospray ionization-isotope dilution mass spectrometry (LC-ESI-IDMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Urinary tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The effects of isotope-labeled analogs on the LC-IDMS measurement by comparison of ESI responses and matrix effect of melamine, 13C3-melamine, 13C3 + 15N3-melamine, and 15N3-melamine.
Li XQ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(12), 3233-3243 (2017)