B1220000
Ibuprofen impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid solution, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Butylhydratropic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ibuprofen
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Established for the preparation of reference solution (a) in testing for related substances in ibuprofen using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0721 of European Pharmacopeia.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)