Kluczowe dokumenty
PHR2125
2-(4-izobutyrylofenylo)propan
Synonim(y):
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O
Masa cząsteczkowa:
190.28
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
ibuprofen
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)