Kluczowe dokumenty
Y0000515
Glimepiride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Glimepiride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glimepiride
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
Klucz InChI
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
informacje o genach
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)