Kluczowe dokumenty
PHR1725
Supelco
Glimepiride cis-Isomer (Glimepiride Related Compound A)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(cis-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, 1-[[p-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(cis-4-methylcyclohexyl)urea, Glimepiride cis-isomer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.62
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1292314
rodzina API
glimepiride
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19+
Klucz InChI
WIGIZIANZCJQQY-UWUNEBHHSA-N
Opis ogólny
Cis-izomer glimepirydu (Glimepiride Related Compound A) jest zanieczyszczeniem glimepirydu. Glimepiryd to związek sulfonylomocznikowy trzeciej generacji o średnim i długim czasie działania, stosowany jako doustny lek przeciwcukrzycowy. Jego sposób działania polega na obniżaniu poziomu glukozy we krwi poprzez stymulowanie uwalniania insuliny z funkcjonujących komórek beta trzustki.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Cis-izomer glimepirydu (związek pokrewny glimepirydu A) może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7400 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LC determination of glimepiride and its related impurities
Khan MA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39(5), 928-943 (2005)
RP-HPLC analytical method development and validation for simultaneous estimation of three drugs: Glimepiride, pioglitazone, and metformin and its pharmaceutical dosage forms
Nirupa G and Tripathi UM
Journal of Chemistry, 2013(5), 550-559 (2012)
Glimepiride
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(6), 2062-2062 (2018)
Rudy Bonfilio et al.
Therapeutic drug monitoring, 32(5), 550-559 (2010-08-26)
Glimepiride is an oral antidiabetic drug in the sulfonylurea class, which is widely used in treatment of Type 2 diabetes and it is currently available in more than 60 countries worldwide. As a result of the importance of this oral