Key Documents
PHR1740
1-Vinyl-2-pyrrolidinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 24 °C)
rodzina API
povidone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
685 °F
granice wybuchowości
10 %
opakowanie
pkg of 200 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
tw
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Klucz InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)