Kluczowe dokumenty
P74370
2-Pyrrolidinone
99%
Synonim(y):
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.9 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: miscible (completely)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Klucz InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Gabra2(29706)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?