Kluczowe dokumenty
Y0000793
Vinyl acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetoxyethylene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
88 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
vinyl acetate
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
13.4 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)