Kluczowe dokumenty
Y0000659
Pyrrolidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.9 (vs air)
rodzina API
levetiracetam, piracetam
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Klucz InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)