Kluczowe dokumenty
PHR1447
Levetiracetam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Levetiracetam, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001253
traceable to USP 1359404
rodzina API
levetiracetam
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
informacje o genach
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Opis ogólny
Levitiracetam, an analog of piracetam, is an antiepileptic drug widely used for the remedy of epileptic seizures, partial as well as generalized epilepsy.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)