Merck
PHR1640
Supelco
Citalopram Hydrobromide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Citalopram hydrobromide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21FN2O · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1153
traceable to Ph. Eur. Y0001008
traceable to USP 1134233
rodzina API
citalopram
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Bromowodorek citalopramu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami spektrofotometrycznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki = 5.4 nM); antidepressant
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB7789 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative determination of citalopram hydrobromide by spectro- photometry and chemometry in presence of its degradation products and additives in pharmaceutical preparation.
Amer SM, et al.
Analytical Chemistry, 16(2), 53-62 (2016)
Spectrophotometric Determination of Citalopram Hydrobromide in Pharmaceuticals.
Narayana B and Veena K
Journal of the Mexican Chemical Society, 54(2), 98-102 (2010)
Development and Application of Spectrophotometric Methods for the Determination of Citalopram Hydrobromide in Dosage Forms.
Raza A
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(4), 432-434 (2006)
Afzal Misrani et al.
Brain research bulletin, 155, 11-18 (2019-11-20)
Curtailment of sleep in modern society leads to a spectrum of neuropsychiatric disorders. However, the molecular mechanisms underlying the effects of sleep deprivation (SD) remain elusive and currently there is no effective therapy to alleviate these effects. Here, we aimed