Merck
PHR1713
Supelco
Proguanil hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Proguanil hydrochloride, Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16ClN5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 297
traceable to USP 1568040
rodzina API
proguanil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Klucz InChI
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek proguanilu jest związkiem biguanidowym, szeroko stosowanym jako lek przeciwmalaryczny. Wykazuje działanie sporontocydalne, dzięki czemu gametocyty nie są zakaźne dla wektora komara.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek proguanilu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Chlorguanid (proguanil) jest łączony z atowakwonem w profilaktyce malarii. Oba związki działają synergistycznie, hamując plazmodalną reduktazę dihydrofolianową (DHFR) i przerywając łańcuch transportu elektronów. Mutacje w DHFR odpowiadają za rozwój szczepów opornych.
Proguanil hydrochloride is antimalarial. Dihydrofolate reductase inhibitor
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7301 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dual-mode gradient HPLC procedure for the simultaneous determination of chloroquine and proguanil
Paci.A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 27(1-2), 1-7 (2002)
Guidelines for the Treatment of Malaria (2010)