Merck
PHR1200
Supelco
p-Chloroaniline
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Chloroaniline
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
Beilstein:
471359
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1111908
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.15 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
proguanil, chlorhexidine 
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Klucz InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
p-Chloroanilina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3328 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation and evaluation of lidocaine hydrochloride in cyclodextrin inclusion complexes for development of stable gel in association with chlorhexidine gluconate for urogenital use
da Silva LFJS, et al.
International journal of nanomedicine, 6(3), 1143-1143 (2011)
HPLC determination of chlorhexidine gluconate and p-chloroaniline in topical ointment
Havlikova L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1169-1173 (2007)
D Mortenson et al.
International endodontic journal, 45(9), 878-882 (2012-04-11)
To determine if the formation of para-chloroaniline (PCA) can be avoided by using an alternative irrigant following sodium hypochlorite but before chlorhexidine. Fifty-five single-rooted teeth were decoronated, instrumented to size 40, .06 taper whilst being irrigated with 14% ethylene-diamine-tetra-acetic acid
Kun Yang et al.
Environmental science & technology, 44(8), 3021-3027 (2010-03-06)
Competitive adsorption between nonpolar organic compounds and polar ionic organic compounds (IOCs) on carbon nanotubes (CNTs) is essential for application of CNTs as superior sorbents and for environmental risk assessment of both CNTs and organic contaminants. It was observed in
Fang Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 2040-2042 (2008-06-10)
Chemoselective hydrogenation of para-chloronitrobenzene without any dechlorination over Pt/gamma-ZrP catalyst proceeds effectively, which provides a clean and convenient approach to produce useful para-chloroaniline with excellent activity and selectivity.