Merck
PHR1421
Supelco
Chlorhexidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorhexidine, 1,1′-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide]
About This Item
Wzór liniowy:
[-(CH2)3NHC(=NH)NHC(=NH)NHC6H4Cl]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.45
Beilstein:
2826432
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C1510000
traceable to USP 1111001
rodzina API
chlorhexidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Klucz InChI
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Chlorheksydyna, najpopularniejszy środek antyseptyczny spośród biguanidów, działa jako potencjalny środek przeciwdrobnoustrojowy przeciwko kilku bakteriom Gram-dodatnim i kilku Gram-ujemnym. Jest przepisywany jako lek do zapobiegania i leczenia zaczerwienienia, obrzęku i krwawienia dziąseł związanych z zapaleniem dziąseł u ludzi. Może być również stosowany jako środek dezynfekujący ogólnego przeznaczenia do oczyszczania ran, skóry, narzędzi i sprzętu w zastosowaniach weterynaryjnych. Inne zastosowania chlorheksydyny obejmują jej użycie jako składnika szamponów, maści, środków do czyszczenia skóry i ran itp.
Zastosowanie
Chlorheksydyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3899 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatographic method for the determination of chlorhexidine
Huston CE, et al.
Journal of Chromatography A, 237(3), 457-464 (1982)
On-line post-column photochemical derivatization in liquid chromatographic− diode-array detection analysis of binary drug mixtures.
Di Pietra AM,et al
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 14(8-10), 1191-1199 (1996)
HPLC determination of chlorhexidine gluconate and p-chloroaniline in topical ointment
Havlikova L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1169-1173 (2007)
Automated chromatographic determination of chlorhexidine in pharmaceutical preparations
Bailey F, et al.
Journal of Chromatography A, 109(2), 305-312 (1975)
Achyut Guleri et al.
Surgical infections, 13(3), 171-174 (2012-05-10)
Anaphylactic reactions to chlorhexidine are rare but are being reported increasingly in association with a variety of products. We report three cases of anaphylaxis to chlorhexidine in patients presenting for cardiac surgery. In each case, anaphylaxis was precipitated by the