1134197
USP
Citalopram Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
citalopram
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3