Kluczowe dokumenty
PHR1903
Supelco
Citalopram Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorowodorek 1-(4-fluorofenylo)-1-(3-metyloaminopropylo)-1,3-dihydroizobenzofurano-5-karbonitrylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19FN2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.83
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1134277
rodzina API
citalopram
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC.Br
InChI
1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Klucz InChI
DJCAYVHVPUEMQJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Citalopram Related Compound D jest związanym zanieczyszczeniem występującym w leku citalopram. Citalopram jest racemiczną bicykliczną pochodną ftalanu i jest silnym lekiem przeciwdepresyjnym, który działa poprzez hamowanie wychwytu serotoniny.
Zastosowanie
Citalopram Related Compound D może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0345 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Development and optimization of an HPLC analysis of citalopram and its four nonchiral impurities using experimental design methodology
Tadi T, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 95(3), 733-743 (2012)
Semi-preparative isolation and structural elucidation of an impurity in citalopram by LC/MS/MS
Raman B, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 50(3), 377-383 (2009)