1134222
USP
Citalopram Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
citalopram
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C19H21BrFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WZLFJKIEXDRHDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also, for use with USP monograph such as Citalopram Hydrobromide
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3