PHR1863
Citalopram Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(RS)-Dimethyl(1-methyl-3,3-diphenylallyl)amine hydrochloride, DIMETHYL-(1-METHYL-3,3-DIPHENYL-ALLYL)-AMINE HYDROCHLORIDE
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1134299
rodzina API
citalopram
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
Klucz InChI
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)