Kluczowe dokumenty
PHR1308
Propranolol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. P3500000
traceable to USP 1576005
rodzina API
propranolol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Opis ogólny
Propranolol is a β-adrenergic blocking compound, widely used for the management of cardiac arrhythmia, sinus tachycardia, angina pectoris and hypertension. It is also prescribed for the treatment of dysfunctional labor, migraine, as well as anxiety.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips