Merck
PHR2026
Supelco
Testosterone Propionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Testosterone propionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Beilstein:
3221760
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 702
traceable to USP 1649007
rodzina API
testosterone
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB5325 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3