T0300000
Testosterone propionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
testosterone
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule I
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)