Merck
Y0001409
Testosterone propionate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Testosterone propionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Beilstein:
3221760
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
testosterone
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Propionian testosteronu dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyung Pyo Kang et al.
Molecular medicine reports, 9(6), 2061-2068 (2014-04-01)
Inflammation is a key mediator of renal ischemia-reperfusion (IR) injury. Gender disparities have been reported in acute and chronic kidney disease. In particular, males are considered to be more susceptible to renal ischemic injury compared with females according to animal
A B Firdous et al.
Food & function, 5(10), 2632-2645 (2014-08-29)
Prostate cancer incidence and mortality rates have increased over the past years. The purpose of the present study was to examine the molecular mechanism underlying the chemopreventive effects of quercetin on prostate cancer in an in vivo model. Sprague-Dawley male
Lei Wan et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 7(12), 1228-1239 (2014-10-16)
Consumption of tomato products containing the carotenoid lycopene is associated with a reduced risk of prostate cancer. To identify gene expression patterns associated with early testosterone-driven prostate carcinogenesis, which are impacted by dietary tomato and lycopene, wild-type (WT) and transgenic
Negar M Ghahramani et al.
Biology of sex differences, 5, 8-8 (2014-07-01)
The biological basis for sex differences in brain function and disease susceptibility is poorly understood. Examining the role of gonadal hormones in brain sexual differentiation may provide important information about sex differences in neural health and development. Permanent masculinization of
E M Beckett et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(2), 199-209 (2014-05-21)
Gestational testosterone treatment causes maternal hyperinsulinemia, intrauterine growth retardation (IUGR), low birth weight, and adult reproductive and metabolic dysfunctions. Sheep models of IUGR demonstrate placental insufficiency as an underlying cause of IUGR. Placental compromise is probably the cause of fetal