Merck
PHR1038
Supelco
Clarithromycin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
CLM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H69NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 833
traceable to Ph. Eur. Y0000320
traceable to USP 1134379
rodzina API
clarithromycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Klucz InChI
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Opis ogólny
Klarytromycyna należy do grupy makrolidowych antybiotyków erytromycyny. Ze względu na szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego, opracowano kilka postaci dawkowania klarytromycyny. Jest szeroko stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez Chlamydia, Mycoplasma, Legionella, Helicobacter pylori i Mycobacterium avium complex. Wiadomo również, że jest aktywny przeciwko infekcjom oportunistycznym związanym z HIV.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Klarytromycyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec referencyjny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą ultra-wydajnej chromatografii cieczowej (UPLC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i techniki spektrometrii mas jonów wtórnych w czasie przelotu (ToF-SIMS). Może być stosowany jako wzorzec odniesienia w walidacji stężenia klarytromycyny w próbkach ludzkiego osocza przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS). Klarytromycyna może być również stosowana jako testowy wzorzec odniesienia do walidacji i porównywania jej czystości przy użyciu dwóch różnych rodzajów metod, ilościowego magnetycznego rezonansu jądrowego (qNMR) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Clarithromycin is a macrolide antibiotic that interferes with bacterial protein synthesis. Clarithromycin is an acid-stable version of erythromycin and is particularly effective against Gram-negative bacteria. It has a short half-life, however its metabolite, 14-hydroxy clarithromycin is nearly twice as active as clarithromycin against certain bacteria.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0293 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Possibility of monitoring granulation by analyzing the amount of hydroxypropylcellulose, a binder on the surface of granules, using ToF-SIMS
Furudate T, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 495(2), 642-650 (2015)
Simultaneous Determination Of Omeprazole, Tinidazole and Clarithromycin in Bulk powder and Helicure? Tablets by HPLC
Salem H, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 5(2), 1-1 (2014)
Simplified method for determination of clarithromycin in human plasma using protein precipitation in a 96-well format and liquid chromatography?tandem mass spectrometry
Shin J, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 871, 130-134 (2008)
Formulation of an intravenous emulsion loaded with a clarithromycin-phospholipid complex and its pharmacokinetics in rats
Lu Y, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 366(1-2), 160-169 (2009)
A comparative uncertainty study of the calibration of macrolide antibiotic reference standards using quantitative nuclear magnetic resonance and mass balance methods
Liu Y-S and Hu Q-C
Analytica Chimica Acta, 602, 114-121 (2007)