Kluczowe dokumenty
PHR1394
Fluoxetine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Fluoxetine hydrochloride, FLX, (±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 797
traceable to Ph. Eur. F0253000
traceable to USP 1279804
rodzina API
fluoxetine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Klucz InChI
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Fluoxetine Hydrochloride is a selective serotonin-reuptake inhibitor used as an antidepressant. It is also utilized for the treatment of obsessive-compulsive disorders.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przypis
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)