Merck
PHR1424
Supelco
Ampicillin Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N3NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
Beilstein:
4119211
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 785
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033203
rodzina API
ampicillin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Klucz InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Sól sodowa ampicyliny może być stosowana jako farmaceutyczny drugorzędowy wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych odpowiednio za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją w ultrafiolecie i spektrofotometrii drugiego pochodnego.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: This is a ß-lactam antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA2732 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of mixtures of ampicillin and cloxacillin in pharmaceuticals by second-derivative spectrophotometry
Morelli B
Analytica Chimica Acta, 209, 175-184 (1988)
Felipe H Coutinho et al.
Microbial ecology, 68(3), 441-452 (2014-05-14)
Bacterial resistance to antibiotics has become a public health issue. Over the years, pathogenic organisms with resistance traits have been studied due to the threat they pose to human well-being. However, several studies raised awareness to the often disregarded importance
Hazem E Ghoneim et al.
The Journal of infectious diseases, 209(9), 1459-1468 (2013-11-26)
Secondary bacterial pneumonia is a significant cause of morbidity and mortality during influenza, despite routine use of standard antibiotics. Antibiotic-induced immunopathology associated with bacterial cell wall lysis has been suggested to contribute to these poor outcomes. Using Streptococcus pneumoniae in
Yuraporn Sahasakul et al.
The British journal of nutrition, 112(3), 408-415 (2014-06-17)
Lactobacilli are indigenous microbes of the stomach of rodents, with much lower numbers being present in mice fed a purified diet than in those fed a non-purified diet. We postulated that gastric emptying (GE) is responsible for the different colonisation
Bacterial endocarditis following lithotripsy: an unusual complication caused by a non-invasive procedure.
Alessandra Soriano et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 16(12), 803-804 (2015-01-30)
Protokoły
USP HPLC Analysis of Ampicillin Sodium on Ascentis® Express C18