Kluczowe dokumenty
PHR2838
Ampicillin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Ampicillin, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
ampicillin
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
208 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
Klucz InChI
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Effective against both Gram-positive (similar to benzylpenicillin) and Gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)