Merck
PHR1953
Supelco
Fluoxetine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-Methyl-N-[3-phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propyl]-succinamic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1279837
rodzina API
fluoxetine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
Klucz InChI
SAIPSZMZTANCFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fluoxetine Related Compound C jest zanieczyszczeniem selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny, fluoksetyny. Fluoksetyna jest powszechnie stosowana w leczeniu depresji.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Związany z fluoksetyną związek C może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w leku luzem i preparacie farmaceutycznym metodą chromatografii.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1420 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonaqueous capillary electrophoresis-electrospray-mass spectrometry for the analysis of fluoxetine and its related compounds
Cherkaoui S and Veuthey JL
Electrophoresis, 23(3), 442-448 (2002)
Fluoxetine
Analytical Profiles of Drug Substances, 19, 193-219 (1990)
Fluoxetine Delayed-Release Capsules
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 40(4), 1915-1915 (2015)