Kluczowe dokumenty
PHR2041
Supelco
Fluoxetine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
Beilstein:
2354870
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1279826
rodzina API
fluoxetine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 5 mL
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCCc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Klucz InChI
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9836 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)