Merck
W482900
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone
99%
Synonim(y):
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
Numer FEMA:
4829
Beilstein:
105241
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
2.9 (vs air)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy
ciąg SMILES
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Klucz InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)