Kluczowe dokumenty
77699
2-Phenoxyethanol
≥99%
Synonim(y):
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
rozpuszczalność
soluble, clear
gęstość
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenoxy
ciąg SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?