Kluczowe dokumenty
Y0000288
Piracetam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
piracetam
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
Klucz InChI
GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)