Kluczowe dokumenty
F0700000
Furosemide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
furosemide
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Klucz InChI
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)