Merck
Y0001053
Crospovidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Polyvinylpyrrolidone, PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H9NO)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
crospovidone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Klucz InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Krospowidon EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Poliwinylopirolidon jest składnikiem roztworu Denhardta i jest zawarty w stężeniu 1% (w/v) w standardowym roztworze podstawowym 50X.
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Atsuko Adachi et al.
Contact dermatitis, 48(3), 133-136 (2003-05-21)
A 59-year-old woman who had had several episodes of contact urticaria after hair treatment, developed anaphylaxis after vaginal application of povidone-iodine solution for disinfection. Prick tests showed wheal-and-flare responses to both povidone-iodine (0.1% aqueous) and polyvinylpyrrolidone (povidone, PVP) (0.001% aq.)
[Gordon's polyvinylpyrrolidone test].
J Aebersold
Helvetica medica acta, 32(3), 227-246 (1965-09-01)
Povidone-iodine solutions in traumatic wound preparation.
M S Oberg
The American journal of emergency medicine, 5(6), 553-555 (1987-11-01)
Polyvinylpyrrolidone (PVP), its diagnostic, therapeutic and technical application and consequences thereof.
W Wessel et al.
Arzneimittel-Forschung, 21(10), 1468-1482 (1971-10-01)
Patricia C Buchsel
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 4(11), 1449-1454 (2008-10-28)
Painful oral lesions in patients with cancer, HIV or aphthous ulcers can cause significant pain and discomfort. Those with oral mucositis (OM) resulting from high-dose chemotherapy or irradiation are the most at risk for painful lesions that lead to significant