Kluczowe dokumenty
Y0000466
Povidone (iodinated)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(vinylpyrrolidone)–Iodine complex, PVP-I, Povadyne® antiseptic
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
povidone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
II.C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
Klucz InChI
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)