Merck
32304
Sigma-Aldrich
Ammonium oxalate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-101.0%
Synonim(y):
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2C2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
Beilstein:
3759830
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Próba
99.5-101.0%
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤0.005% in water insoluble matters
pozostałość po prażeniu
≤0.02% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 2.5%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Klucz InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monohydrat szczawianu amonu jest solą dwuamonową kwasu szczawiowego. Jego wyrafinowana struktura krystaliczna została zbadana za pomocą trójwymiarowych badań dyfrakcyjnych. Opisano wpływ kationów dwuwartościowych [Mn(II), Co(II), Ni(II)] i trójwartościowych [Fe(III), Cr(III)] na szybkość wzrostu kryształów monohydratu szczawianu amonu. Jego grupa przestrzenna i parametry komórki elementarnej zostały przeanalizowane za pomocą badań dyfrakcji neutronów. Jego widmo IR porównano z widmem wyizolowanego środka rozpuszczającego węgiel (CSA).
Zastosowanie
Monohydrat szczawianu amonu może być użyty do przygotowania roztworu elektrochemiluminescencyjnego (ECL) zawierającego 1mM tris(2,2-bipirydylo)rutenu(II) (Ru(bpy)32+) i 0,2mM monohydratu szczawianu amonu w 0,1M buforze octanu amonu o pH 5,0.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M S Cohen et al.
Applied and environmental microbiology, 56(11), 3285-3291 (1990-11-01)
Low-ranked coals were dissolved by using cell extracts derived from liquid cultures of Trametes versicolor. The coal-solubilizing agent (CSA) was separated from the broth components by a multistep isolation procedure including reverse-phase high-pressure liquid chromatography, size exclusion chromatography, ethanol fractionation