Kluczowe dokumenty
12302
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
Synonim(y):
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
solid
gęstość
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?