Merck
381446
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxalate hexahydrate
Synonim(y):
Ferric oxalate hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Fe2(C2O4)3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
powder and chunks
stężenie
22-25% Fe (by Na2S2O3, titration)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O=C1O[Fe](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Fe]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Fe.6H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;6*1H2/q;;;2*+3;;;;;;/p-6
Klucz InChI
FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Iron(III) oxalate hexahydrate may be used to prepare amorphous Fe2O3 nanoparticles of desired properties and α -Fe2O3 for electrochemical Li ion batteries.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iron oxide nanoparticle powders with high surface area
Krizek M, et al.
AIP Conference Proceedings, 1489.1, 88-88 (2012)
Facile fabrication of hierarchical ?-Fe2O3: self-assembly and its magnetic and electrochemical properties.
Muruganandham M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115.37, 18164-18173 (2011)
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
381446-25G4061831961164
381446-5G4061831961171