436011
Iron(III) phosphate dihydrate
Fe 29 %
Synonim(y):
Ferric phosphate dihydrate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
skład
Fe, 29%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
BMTOKWDUYJKSCN-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones by reacting with aldehydes, β-ketoesters and urea/thiourea via one pot-three component Biginelli reaction.
- Methyl methacryalate (MMA) by oxidative dehydrogenation of methyl iso-butarate (MIB).
It can be also used in the synthesis of carbon coated lithium iron phosphate (LiFePO4) as the cathode material for lithium ion batteries. It is also used as a key ingredient in preparing phosphate glass fibers.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3