Merck
693898
Sigma-Aldrich
Tricalcium phosphate hydrate
nanopowder, <200 nm particle size (BET)
About This Item
Wzór liniowy:
Ca3(PO4)2 ·xH2O
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
alpha-phase
Poziom jakości
Postać
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm (TEM)
<200 nm (BET)
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Klucz InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Chemistry in Flames: From Oxide to Salt and Metal Nanoparticles.
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.