pochodzenie biologiczne
cell culture
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D 18.2 to 19.4 °, c = 4% (w/v) in water
metody
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
przydatny zakres pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
154-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Klucz InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as one of the component to stimulate microbial activity
- for the enhancement of biofilm formation
- as a part of biochemical tests for the identification of B. cereus group
- for substrate screening characterization
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?