Kluczowe dokumenty
X3877
D-(+)-Xylose
BioXtra, ≥99% (GC)
Synonim(y):
D-ksylopiranoza
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
powder
metody
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
kolor
white
przydatny zakres pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
154-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Klucz InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Zastosowanie
- Strukturalny i molekularny wgląd w dwufunkcyjną hydrolazę glikozydową 30 ksylanazę specyficzną dla glukuronoksylanu: Badanie to zapewnia szczegółową analizę struktury i funkcji enzymu, wykazując rolę D-(+)-ksylozy w lepszym zrozumieniu metabolizmu ksylozy w zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja biopaliw i innowacje biotechnologiczne (Pentari et al., 2024).
- Wydajna produkcja 1,2,4-butanotriolu z hydrolizatu kolby kukurydzy przez metabolicznie zmodyfikowaną Escherichia coli: Podkreśla wykorzystanie D-(+)-ksylozy z odpadów rolniczych, optymalizując procesy zrównoważonej produkcji biopaliw, podkreślając kluczową rolę cukru w badaniach nad energią odnawialną (Li i in., 2024).
- Charakterystyka biochemiczna tolerującej ksylozę β-ksylozydazy GH43 z Geobacillus thermodenitrificans: Zapewnia wgląd we właściwości biofizyczne enzymu i jego użyteczność w zastosowaniach biotechnologicznych, pogłębiając zrozumienie roli D-(+)-ksylozy w zwiększaniu wydajności enzymu w różnych warunkach przemysłowych (Melo et al., 2023).
- Modelowanie metaboliczne w skali genomu ujawnia kompromisy metaboliczne związane z produkcją lipidów w Rhodotorula toruloides: Bada, w jaki sposób D-(+)-ksyloza może być wykorzystywana do optymalizacji szlaków metabolicznych w celu poprawy produkcji lipidów, podkreślając jej potencjał w biologii syntetycznej i inżynierii metabolicznej w celu zwiększenia wydajności syntezy bioproduktów (Reķēna i in., 2023).
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?