Merck
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)