Merck
405000
Sigma-Aldrich
(−)-2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Synonim(y):
(S,S)-2,2′-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (S,S)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.41
Beilstein:
4266906
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
bp
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
Klucz InChI
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
Zastosowanie
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Produkty
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands