Merck
406961
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Synonim(y):
(R,R)-2,2′-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane, (R,R)-2,2′-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.41
Beilstein:
4266906
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +160°, c = 1 in ethanol
mp
56-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
JTNVCJCSECAMLD-ROUUACIJSA-N
Zastosowanie
(+)-2,2′-izopropylidenobis[(4R)-4-fenylo-2-oksazolina] w obecności jodku miedzi może katalizować asymetryczną reakcję cyklopropanowania ylidów fenylodoniowych z alkenami z wytworzeniem estrów cyklopropanowych α-aminokwasów.
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benoît Moreau et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(51), 18014-18015 (2005-12-22)
A highly enantioselective (up to 97.5% ee) and diastereoselective (95:5 dr trans/cis) Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes using phenyliodonium ylide generated in situ from iodosobenzene and methyl nitroacetate is reported. The cyclopropanation took place with high enantioselectivity for a wide range
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Produkty
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
Global Trade Item Number
SKUGTIN
406961-250MG4061833055199
406961-1G4061826732618