Kluczowe dokumenty
379743
Ammonium oxalate monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
133 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Klucz InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Solubility of the Sodium and Ammonium Salts of Oxalic Acid in Water with Ammonium Sulfate.: This study investigates the solubility properties of ammonium oxalate monohydrate in combination with ammonium sulfate, providing insights useful for various chemical synthesis applications (Buttke et al., 2016).
- Isolation and Identification of the Coal-Solubilizing Agent Produced by Trametes versicolor.: This research identifies ammonium oxalate monohydrate as a key agent in coal solubilization processes, highlighting its potential in industrial and environmental chemistry (Cohen et al., 1990).
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?