Kluczowe dokumenty
516961
Ammonium formate
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Formic acid ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
119-121 °C (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Klucz InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Hydrogen source in reduction of aromatic nitro compounds to corresponding amino derivatives in presence of Cu nanoparticles as catalyst.
- Formylating agent for synthesis of N-formyl amino acid esters.
- An OH radical scavenger in the preparation of nanocrystalline uranium and/or thorium oxides.
Cechy i korzyści
- Inexpensive and readily available
- Stable and non-toxic
- Can be used in conjugation with Pd/C andRaney-Nickel catalyst.
- Can be easily separated from the reaction mixture
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?